Ethyl-3-amino-4-pyridinecarboxylate ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Ethyl 3-amino-4-pyridinecarboxylate, Ethyl 3-Aminoisonicotinate, 3-Aminoisonicotinic acid ethyl ester, Ethyl 3-Aminopyridine-4-carboxylate, 3-Aminopyridine-4-carboxylic acid ethyl ester
E1137-1G E1137-5G
TCIAE1137-1GEA 53.9 EUR InStock
TCIAE1137-1G TCIAE1137-5G
Ethyl-3-amino-4-pyridinecarboxylate ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Ethyl-3-amino-4-pyridinecarboxylate
Formule: C₈H₁₀N₂O₂
MW: 166,1800 g/mol
Numéro MDL: MFCD03788270
Numéro CAS: 14208-83-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 65.0 to 69.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité