Ethyl-5-amino-1-benzofuran-2-carboxylate ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
E1138-1G E1138-5G
TCIAE1138-1GEA 33 EUR InStock
TCIAE1138-1G TCIAE1138-5G
Ethyl-5-amino-1-benzofuran-2-carboxylate ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Ethyl-5-amino-1-benzofuran-2-carboxylate
Formule: C₁₁H₁₁NO₃
MW: 205,22 g/mol
Numéro MDL: MFCD08275091
Numéro CAS: 174775-48-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 62.0 to 66.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité