Ethyl-2-amino-5-phenylthiophene-3-carboxylate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Ethyl 2-amino-5-phenylthiophene-3-carboxylate
E1139-200MG E1139-1G
TCIAE1139-200MGEA 26.4 EUR InStock
TCIAE1139-200MG TCIAE1139-1G
Ethyl-2-amino-5-phenylthiophene-3-carboxylate ≥98.0% (par GC)
Ethyl-2-amino-5-phenylthiophene-3-carboxylate
Formule: C₁₃H₁₃NO₂S
MW: 247,32 g/mol
Numéro MDL: MFCD01829801
Numéro CAS: 4815-34-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 122.0 to 126.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité