Etamsylate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 2,5-Dihydroxybenzenesulphonic acid-N-ethylethanamine, Diethylamine 2,5-Dihydroxybenzenesulphonate
E1145-1G E1145-5G
TCIAE1145-1GEA 99 EUR InStock
TCIAE1145-1G TCIAE1145-5G
Etamsylate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Etamsylate
Formule: C₁₀H₁₇NO₅S
MW: 263,31 g/mol
Numéro MDL: MFCD00867499
Numéro CAS: 2624-44-4
EINECS: 220-090-7
Merck Index: 14,03722
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 128.0 to 132.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité