Ethyl-2-aminonicotinate ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Ethyl 2-aminonicotinate
E1146-1G E1146-5G
TCIAE1146-1GEA 23.1 EUR InStock
TCIAE1146-1G TCIAE1146-5G
Ethyl-2-aminonicotinate ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Ethyl-2-aminonicotinate
Formule: C₈H₁₀N₂O₂
MW: 166,18 g/mol
Point d'ébullition: 133°C
Numéro MDL: MFCD01569452
Numéro CAS: 13362-26-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 93.0 to 97.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité