Ethyl-2-acetyl-3-ethoxyacrylate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Ethyl 2-(ethoxymethylene)acetoacetate, Ethyl 2-(ethoxymethylene)-3-oxobutanoate
E1148-5G E1148-25G
TCIAE1148-5GEA 37.4 EUR InStock
TCIAE1148-5G TCIAE1148-25G
Ethyl-2-acetyl-3-ethoxyacrylate ≥98.0% (par GC)
Ethyl-2-acetyl-3-ethoxyacrylate
Formule: C₉H₁₄O₄
MW: 186,21 g/mol
Point d'ébullition: 266°C
Numéro MDL: MFCD09959866
Numéro CAS: 3788-94-1
EINECS: 223-259-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 % (total of isomer)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité