Ethyl 4-(4-Chloro-2-methylphenoxy)butyrate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: MCPB Ethyl ester, 4-(4-Chloro-2-methylphenoxy)butyric acid Ethyl ester
E1149-100MG E1149-1G
TCIAE1149-100MGEA 82.5 EUR InStock
TCIAE1149-100MG TCIAE1149-1G
Ethyl 4-(4-Chloro-2-methylphenoxy)butyrate ≥98.0% (par GC)
Ethyl 4-(4-Chloro-2-methylphenoxy)butyrate
Formule: C₁₃H₁₇ClO₃
MW: 256,73 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00128924
Numéro CAS: 10443-70-6
ONU: 3082
ADR: 9,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité