2,3-Dihydrothieno[3,4-b]-1,4-dioxin-5-carbaldehyde ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
E1150-1G E1150-5G
TCIAE1150-1GEA 66 EUR InStock
TCIAE1150-1G TCIAE1150-5G
2,3-Dihydrothieno[3,4-b]-1,4-dioxin-5-carbaldehyde ≥98.0% (par GC)
2,3-Dihydrothieno[3,4-b]-1,4-dioxin-5-carbaldehyde
Formule: C₇H₆O₃S
Numéro MDL: MFCD01651766
Numéro CAS: 204905-77-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=da7de95435eb999273a20b11c3ef43bcdec058ed&vid=da7de95435eb999273a20b11c3ef43bcdec058ed&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 139.0 to 143.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité