Ethyl-2,4-dichloropyrimidine-5-carboxylate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Ethyl 2,4-Dichloro-5-pyrimidinecarboxylate
E1154-1G E1154-5G
TCIAE1154-1GEA 50.6 EUR InStock
TCIAE1154-1G TCIAE1154-5G
Ethyl-2,4-dichloropyrimidine-5-carboxylate ≥98.0% (par GC)
Ethyl-2,4-dichloropyrimidine-5-carboxylate
Formule: C₇H₆Cl₂N₂O₂
MW: 221,04 g/mol
Point d'ébullition: 145°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD09910281
Numéro CAS: 51940-64-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 34.0 to 38.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité