L-Glutamic acid 5-ethyl ester ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 5-Ethyl L-Glutamate, L-Glutamic acid 5-Ethyl ester, H-Glu(OEt)-OH
E1155-5G E1155-25G
TCIAE1155-5GEA 24.2 EUR InStock
TCIAE1155-5G TCIAE1155-25G
L-Glutamic acid 5-ethyl ester ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
L-Glutamic acid 5-ethyl ester
Formule: C₇H₁₃NO₄
MW: 175,2 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00037217
Numéro CAS: 1119-33-1
EINECS: 214-274-6
Merck Index: 14,04470
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Specific rotation [a]20/D +11.0 to +14.0 deg (C=1,H2O)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité