Ethyl-2-(2-aminothiazol-4-yl)-2-oxoacetate ≥96.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-(2-Amino-4-thiazolyl)-2-oxoacetic acid ethyl ester, Ethyl 2-(2-Amino-4-thiazolyl)-2-oxoacetate, Ethyl 2-(2-aminothiazol-4-yl)-2-oxoacetate
E1159-5G E1159-25G
TCIAE1159-5GEA 103 EUR InStock
TCIAE1159-5G TCIAE1159-25G
Ethyl-2-(2-aminothiazol-4-yl)-2-oxoacetate ≥96.0% (par HPLC, analyse par titration)
Ethyl-2-(2-aminothiazol-4-yl)-2-oxoacetate
Formule: C₇H₉NO₄S
MW: 200,2150 g/mol
Numéro MDL: MFCD00010414
Numéro CAS: 64987-08-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 96.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 96.0 %
Melting point 144.0 to 148.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité