Eprosartan Mesylate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Eprosartan methanesulphonate, (E)-4-((2-Butyl-5-(2-carboxy-3-(thiophen-2-yl)prop-1-en-1-yl)-1H-imidazol-1-yl)methyl)benzoic acid methanesulphonic acid salt
E1161-200MG E1161-1G
TCIAE1161-200MGEA 72.6 EUR InStock
TCIAE1161-200MG TCIAE1161-1G
Eprosartan Mesylate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Eprosartan Mesylate
Formule: C₂₃H₂₄N₂O₄S·CH₄O₃S
MW: 520,62 g/mol
Numéro MDL: MFCD08141807
Numéro CAS: 144143-96-4
Merck Index: 14,03635
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 246.0 to 250.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité