4-Ethyl-4'-(trans-4-propylcyclohexyl)biphenyl ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 4-Ethyl-4'-(trans-4-propylcyclohexyl)-1,1'-biphenyl
E1162-5G E1162-25G
TCIAE1162-5GEA 69.3 EUR InStock
TCIAE1162-5G TCIAE1162-25G
4-Ethyl-4'-(trans-4-propylcyclohexyl)biphenyl ≥98.0% (par GC)
4-Ethyl-4'-(trans-4-propylcyclohexyl)biphenyl
Formule: C₂₃H₃₀
MW: 306,49 g/mol
Numéro MDL: MFCD09751090
Numéro CAS: 84540-37-4
EINECS: 283-130-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Mesomorphic range 134.0 to 169.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité