4-Ethyl-4-methylmorpholinium bromide ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-Ethyl-4-methylmorpholin-4-ium bromide
E1166-5G E1166-25G
TCIAE1166-5GEA 81.4 EUR InStock
TCIAE1166-5G TCIAE1166-25G
4-Ethyl-4-methylmorpholinium bromide ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
4-Ethyl-4-methylmorpholinium bromide
Formule: C₇H₁₆BrNO
MW: 210,12 g/mol
Numéro MDL: MFCD03095385
Numéro CAS: 65756-41-4
EINECS: 418-250-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Dark green powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 97.0 %
Melting point 177.0 to 187.0 deg-C
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité