1-Ethynyl-4-(trifluoromethoxy)benzene ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-(Trifluoromethoxy)phenylacetylene
E1170-1G E1170-5G
TCIAE1170-1GEA 72.6 EUR InStock
TCIAE1170-1G TCIAE1170-5G
1-Ethynyl-4-(trifluoromethoxy)benzene ≥97.0% (par GC)
1-Ethynyl-4-(trifluoromethoxy)benzene
Formule: C₉H₅F₃O
MW: 186,13 g/mol
Point d'éclair: 40°C
Numéro MDL: MFCD03094333
Numéro CAS: 160542-02-9
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité