(4-Ethoxyphenyl)urea ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Attention
E1171-200MG E1171-1G
TCIAE1171-200MGEA 57.2 EUR InStock
TCIAE1171-200MG TCIAE1171-1G
(4-Ethoxyphenyl)urea ≥98.0% (par HPLC, azote total)
(4-Ethoxyphenyl)urea
Formule: C₉H₁₂N₂O₂
MW: 180,21 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00025431
Numéro CAS: 150-69-6
EINECS: 205-767-7
Merck Index: 14,03464
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 169.0 to 173.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité