Ethyl-4-methylthiazole-5-carboxylate ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 4-Methylthiazole-5-carboxylic acid ethyl ester, Ethyl 4-methylthiazole-5-carboxylate
E1182-1G E1182-5G
TCIAE1182-1GEA 31.9 EUR InStock
TCIAE1182-1G TCIAE1182-5G
Ethyl-4-methylthiazole-5-carboxylate ≥97.0% (par GC)
Ethyl-4-methylthiazole-5-carboxylate
Formule: C₇H₉NO₂S
MW: 171,214 g/mol
Point d'ébullition: 233°C
Point de fusion: 28°C
Numéro MDL: MFCD00626873
Numéro CAS: 20582-55-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=03d5b0da03ec6d7e3a51ff9039af0a990e74fa70&vid=03d5b0da03ec6d7e3a51ff9039af0a990e74fa70&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité