2-Ethyl-6-methylphenol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
E1185-1G E1185-5G
TCIAE1185-1GEA 33 EUR InStock
TCIAE1185-1G TCIAE1185-5G
2-Ethyl-6-methylphenol ≥98.0% (par GC)
2-Ethyl-6-methylphenol
Formule: C₉H₁₂O
MW: 136,19 g/mol
Point d'ébullition: 214°C
Numéro MDL: MFCD00962292
Numéro CAS: 1687-64-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4c682fa516a5d03e7bb571a6bcaad13ad2b32f41&vid=4c682fa516a5d03e7bb571a6bcaad13ad2b32f41&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité