3-(Ethoxycarbonyl)-4-fluorophenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-Ethoxycarbonyl-4-fluorophenylboronic acid, (3-Ethoxycarbonyl-4-fluorophenyl)boronic acid
E1187-1G E1187-5G
TCIAE1187-1GEA 70.4 EUR InStock
TCIAE1187-1G TCIAE1187-5G
3-(Ethoxycarbonyl)-4-fluorophenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
3-(Ethoxycarbonyl)-4-fluorophenylboronic acid
Formule: C₉H₁₀BFO₄
MW: 211,9827 g/mol
Numéro MDL: MFCD08061836
Numéro CAS: 874219-36-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b2e58050615dc81bfe9130374cc4fb6f9c8fdfdc&vid=b2e58050615dc81bfe9130374cc4fb6f9c8fdfdc&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 98.0 to 109.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité