2-Ethoxy-5-methylbenzeneboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Fournisseur: TCI
Attention
E1189-1G E1189-5G
TCIAE1189-1GEA 58.3 EUR InStock
TCIAE1189-1G TCIAE1189-5G
2-Ethoxy-5-methylbenzeneboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
2-Ethoxy-5-methylbenzeneboronic acid
Formule: C₉H₁₃BO₃
Numéro MDL: MFCD00196832
Numéro CAS: 123291-97-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cbd3d69950dc8aca775ae06139234fc0c55bdf03&vid=cbd3d69950dc8aca775ae06139234fc0c55bdf03&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 111.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité