Ethyl 3-(Difluoromethyl)-1-methylpyrazole-4-carboxylate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Ethyl 3-(difluoromethyl)-1-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylate, 3-(Difluoromethyl)-1-methylpyrazole-4-carboxylic acid Ethyl ester
E1191-25G E1191-5G
TCIAE1191-25GEA 365 EUR InStock
TCIAE1191-25G TCIAE1191-5G
Ethyl 3-(Difluoromethyl)-1-methylpyrazole-4-carboxylate ≥98.0% (par GC)
Ethyl 3-(Difluoromethyl)-1-methylpyrazole-4-carboxylate
Formule: C₈H₁₀F₂N₂O₂
MW: 204,18 g/mol
Point d'ébullition: 120°C
Numéro MDL: MFCD12022341
Numéro CAS: 141573-95-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 61.0 to 65.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité