4-Ethoxy-2,3-difluorophenol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
E1193-1G E1193-5G
TCIAE1193-1GEA 28.6 EUR InStock
TCIAE1193-1G TCIAE1193-5G
4-Ethoxy-2,3-difluorophenol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
4-Ethoxy-2,3-difluorophenol
Formule: C₈H₈F₂O₂
MW: 174,14 g/mol
Numéro MDL: MFCD07368025
Numéro CAS: 126163-56-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a5c3174063531258e4174d5d333caa916808834f&vid=a5c3174063531258e4174d5d333caa916808834f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 76.0 to 80.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité