Ethyl-2,6-dichloropyridine-3-carboxylate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Ethyl 2,6-Dichloropyridine-3-carboxylate, 2,6-Dichloropyridine-3-carboxylic acid ethyl ester, 2,6-Dichloronicotinic acid ethyl ester, Ethyl 2,6-Dichloronicotinate
E1194-1G E1194-5G
TCIAE1194-1GEA 58.3 EUR InStock
TCIAE1194-1G TCIAE1194-5G
Ethyl-2,6-dichloropyridine-3-carboxylate ≥98.0% (par GC)
Ethyl-2,6-dichloropyridine-3-carboxylate
Formule: C₈H₇Cl₂NO₂
MW: 220,06 g/mol
Numéro MDL: MFCD09757510
Numéro CAS: 58584-86-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 50.0 to 54.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité