Ethyl-4-(4-methylphenyl)-4-oxobutyrate ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Ethyl 4-(4-Methylphenyl)-4-oxobutanoate, 4-Oxo-4-(p-tolyl)butyric acid ethyl ester, Ethyl 4-oxo-4-(p-tolyl)butanoate, 4-(4-Methylphenyl)-4-oxobutanoic acid ethyl ester, Ethyl 4-Oxo-4-(p-tolyl)butyrate
E1195-1G E1195-5G
TCIAE1195-1GEA 132 EUR InStock
TCIAE1195-1G TCIAE1195-5G
Ethyl-4-(4-methylphenyl)-4-oxobutyrate ≥95.0% (par GC)
Ethyl-4-(4-methylphenyl)-4-oxobutyrate
Formule: C₁₃H₁₆O₃
MW: 220,27 g/mol
Point d'ébullition: 178°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00266564
Numéro CAS: 6942-61-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 41.0 to 45.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité