4-(trans-4-Ethylcyclohexyl)cyclohexanone ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
E1197-5G E1197-25G
TCIAE1197-5GEA 73.7 EUR InStock
TCIAE1197-5G TCIAE1197-25G
4-(trans-4-Ethylcyclohexyl)cyclohexanone ≥98.0% (par GC)
4-(trans-4-Ethylcyclohexyl)cyclohexanone
Formule: C₁₄H₂₄O
MW: 208,35 g/mol
Numéro MDL: MFCD09750931
Numéro CAS: 150763-46-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=24fe63461fceadb306a26877513e44102b9b7848&vid=24fe63461fceadb306a26877513e44102b9b7848&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité