Ethyl 2-Iodopropionate ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Iodopropionic acid Ethyl ester
E1198-5G E1198-25G
TCIAE1198-5GEA 49.5 EUR InStock
TCIAE1198-5G TCIAE1198-25G
Ethyl 2-Iodopropionate ≥97.0% (par GC)
Ethyl 2-Iodopropionate
Formule: C₅H₉IO₂
MW: 228,03 g/mol
Point d'ébullition: 79°C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD02258628
Numéro CAS: 31253-08-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité