Ethyl 2-Iodo-2-methylpropionate ≥94.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
E1199-5G E1199-25G
TCIAE1199-5GEA 51.7 EUR InStock
TCIAE1199-5G TCIAE1199-25G
Ethyl 2-Iodo-2-methylpropionate ≥94.0% (par GC)
Ethyl 2-Iodo-2-methylpropionate
Formule: C₆H₁₁IO₂
MW: 242,06 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD29089363
Numéro CAS: 7425-55-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 94.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité