Ethyl alpha-Iodophenylacetate ≥97.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 2-Iodo-2-phenylacetic acid Ethyl ester, alpha-Iodophenylacetic acid Ethyl ester, Ethyl 2-Iodo-2-phenylacetate
E1200-5G E1200-25G
TCIAE1200-5GEA 53.9 EUR InStock
TCIAE1200-5G TCIAE1200-25G
Ethyl alpha-Iodophenylacetate ≥97.0% (par HPLC, analyse par titration)
Ethyl alpha-Iodophenylacetate
Formule: C₁₀H₁₁IO₂
MW: 290,10 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro CAS: 78489-65-3
ONU: 3265
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8ff471cd7036f62e93a65dfbee84fb30ec90ccd2&vid=8ff471cd7036f62e93a65dfbee84fb30ec90ccd2&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown clear liquid
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Argentmetric Titration) min. 97.0 %
Specific gravity (20/20) 1.5630 to 1.5680
Refractive index n20/D 1.5780 to 1.5820
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité