3-Ethoxy-5-fluorobenzeneboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (3-Ethoxy-5-fluorophenyl)boronic acid, 3-Ethoxy-5-fluorophenylboronic acid, 3-Ethoxy-5-fluorobenzeneboronic acid
E1205-200MG E1205-1G
TCIAE1205-200MGEA 44 EUR InStock
TCIAE1205-200MG TCIAE1205-1G
3-Ethoxy-5-fluorobenzeneboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
3-Ethoxy-5-fluorobenzeneboronic acid
Formule: C₈H₁₀BFO₃
MW: 183,97 g/mol
Numéro MDL: MFCD07363779
Numéro CAS: 850589-53-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 111.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité