1-(Ethoxycarbonyl)-4-piperidinecarboxylic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1-(Ethoxycarbonyl)-4-piperidinecarboxylic acid, 1-(Ethoxycarbonyl)piperidine-4-carboxylic acid
E1208-1G E1208-5G
TCIAE1208-1GEA 29.7 EUR InStock
TCIAE1208-1G TCIAE1208-5G
1-(Ethoxycarbonyl)-4-piperidinecarboxylic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
1-(Ethoxycarbonyl)-4-piperidinecarboxylic acid
Formule: C₉H₁₅NO₄
MW: 201,22 g/mol
Numéro MDL: MFCD07339354
Numéro CAS: 118133-15-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ce94bbffa456f39138755102d291a71694ceb5d6&vid=ce94bbffa456f39138755102d291a71694ceb5d6&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 67.0 to 71.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité