5-(Ethoxycarbonyl)-2-fluorophenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (5-(Ethoxycarbonyl)-2-fluorophenyl)boronic acid, 5-Ethoxycarbonyl-2-fluorobenzeneboronic acid
E1209-1G E1209-200MG
TCIAE1209-1GEA 112 EUR InStock
TCIAE1209-1G TCIAE1209-200MG
5-(Ethoxycarbonyl)-2-fluorophenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
5-(Ethoxycarbonyl)-2-fluorophenylboronic acid
Formule: C₉H₁₀BFO₄
MW: 211,98 g/mol
Numéro MDL: MFCD08235094
Numéro CAS: 874219-60-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 98.0 to 109.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité