2,6-Difluoro-3-ethoxyphenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Fournisseur: TCI
Attention
E1210-1G E1210-5G
TCIAE1210-1GEA 39.6 EUR InStock
TCIAE1210-1G TCIAE1210-5G
2,6-Difluoro-3-ethoxyphenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
2,6-Difluoro-3-ethoxyphenylboronic acid
Formule: C₈H₉BF₂O₃
Numéro MDL: MFCD07369735
Numéro CAS: 849062-00-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1cc420bbf2475b5cfdd40145dd2f233e3c696e89&vid=1cc420bbf2475b5cfdd40145dd2f233e3c696e89&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 110.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité