Ethyl-3-(pyridin-2-ylamino)propanoate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 3-(2-Pyridylamino)propionic acid ethyl ester, Ethyl 3-(2-Pyridylamino)propionate, Ethyl 3-(pyridin-2-ylamino)propanoate
E1214-5G E1214-25G
TCIAE1214-5GEA 25.3 EUR InStock
TCIAE1214-5G TCIAE1214-25G
Ethyl-3-(pyridin-2-ylamino)propanoate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Ethyl-3-(pyridin-2-ylamino)propanoate
Formule: C₁₀H₁₄N₂O₂
MW: 194,2300 g/mol
Point d'ébullition: 125°C
Numéro MDL: MFCD09833621
Numéro CAS: 103041-38-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to lump
Purity (GC) min. 96.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 51.0 to 55.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité