Ethyl-2-aminothiazole-4-carboxylate ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
E1215-5G E1215-25G
TCIAE1215-5GEA 58.3 EUR InStock
TCIAE1215-5G TCIAE1215-25G
Ethyl-2-aminothiazole-4-carboxylate ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Ethyl-2-aminothiazole-4-carboxylate
Formule: C₆H₈N₂O₂S
MW: 172,21 g/mol
Numéro MDL: MFCD00619079
Numéro CAS: 5398-36-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fbb3d195c21c75974fd4d5bbb6dc4a9568baebf0&vid=fbb3d195c21c75974fd4d5bbb6dc4a9568baebf0&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 178.0 to 182.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité