3,5-Dimethyl-4-ethoxyphenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Fournisseur: TCI
Attention
E1216-1G E1216-5G
TCIAE1216-1GEA 30.8 EUR InStock
TCIAE1216-1G TCIAE1216-5G
3,5-Dimethyl-4-ethoxyphenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
3,5-Dimethyl-4-ethoxyphenylboronic acid
Formule: C₁₀H₁₅BO₃
Numéro MDL: MFCD02179463
Numéro CAS: 850568-59-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cf493fdf4b225c6c05a758043f4d1ffe0f21f049&vid=cf493fdf4b225c6c05a758043f4d1ffe0f21f049&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 98.0 to 110.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité