Ethylenediamine dihydrobromide ≥97.0% (par azote total et analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
E1221-1G E1221-5G
TCIAE1221-1GEA 61.6 EUR InStock
TCIAE1221-1G TCIAE1221-5G
Ethylenediamine dihydrobromide ≥97.0% (par azote total et analyse par titration)
Ethylenediamine dihydrobromide
Formule: C₂H₈N₂·₂HBr
MW: 221,92 g/mol
Point de fusion: 350°C
Numéro CAS: 624-59-9
EINECS: 210-853-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 97.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité