Diiodure d'éthylenediammonium ≥98.0% (par azote total et analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAE1222-5GEA 169 EUR InStock
TCIAE1222-5G TCIAE1222-1G
Diiodure d'éthylenediammonium ≥98.0% (par azote total et analyse par titration)
Diiodure d'éthylenediammonium
Formule: C₂H₁₀I₂N₂
MW: 315,92 g/mol
Numéro MDL: MFCD00035535
Numéro CAS: 5700-49-2
EINECS: 227-186-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité