1-Ethynyl-4-nitrobenzene ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-Nitrophenylacetylene
E1223-1G E1223-5G
TCIAE1223-1GEA 71.5 EUR InStock
TCIAE1223-1G TCIAE1223-5G
1-Ethynyl-4-nitrobenzene ≥98.0% (par GC)
1-Ethynyl-4-nitrobenzene
Formule: C₈H₅NO₂
MW: 147,13 g/mol
Numéro MDL: MFCD00024794
Numéro CAS: 937-31-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 149.0 to 153.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité