Ethyl (Benzyloxy)acetate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
E1225-1G E1225-5G
TCIAE1225-1GEA 39.6 EUR InStock
TCIAE1225-1G TCIAE1225-5G
Ethyl (Benzyloxy)acetate ≥98.0% (par GC)
Ethyl (Benzyloxy)acetate
Formule: C₁₁H₁₄O₃
MW: 194,23 g/mol
Point d'ébullition: 287°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD06204614
Numéro CAS: 32122-09-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a5ed23c97a6105e75743ba90feaff6b3aa2344c0&vid=a5ed23c97a6105e75743ba90feaff6b3aa2344c0&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Acid Value max. 2.0
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité