1-Ethyl-3-methyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1-Ethyl-3-methylpyrazole-5-carboxylic acid
E1228-1G E1228-5G
TCIAE1228-1GEA 46.2 EUR InStock
TCIAE1228-1G TCIAE1228-5G
1-Ethyl-3-methyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
1-Ethyl-3-methyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
Formule: C₇H₁₀N₂O₂
MW: 154,17 g/mol
Numéro MDL: MFCD00156147
Numéro CAS: 50920-65-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6ea091d365597fa85150d14e3d1ef805f3a3be66&vid=6ea091d365597fa85150d14e3d1ef805f3a3be66&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 142.0 to 146.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité