1-Ethyl-3,5-difluorobenzene ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
E1229-5G E1229-25G
TCIAE1229-5GEA 39.6 EUR InStock
TCIAE1229-5G TCIAE1229-25G
1-Ethyl-3,5-difluorobenzene ≥98.0% (par GC)
1-Ethyl-3,5-difluorobenzene
Formule: C₈H₈F₂
Point d'éclair: 31°C
Numéro MDL: MFCD10000628
Numéro CAS: 117358-52-8
ONU: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8648fb01223953623dc6f572d24deb23aadd4ae9&vid=8648fb01223953623dc6f572d24deb23aadd4ae9&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité