1-Ethoxy-2,3-difluoro-4-(trans-4-propylcyclohexyl)benzene ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
E1230-1G E1230-5G
TCIAE1230-1GEA 71.5 EUR InStock
TCIAE1230-1G TCIAE1230-5G
1-Ethoxy-2,3-difluoro-4-(trans-4-propylcyclohexyl)benzene ≥98.0% (par GC)
1-Ethoxy-2,3-difluoro-4-(trans-4-propylcyclohexyl)benzene
Formule: C₁₇H₂₄F₂O
MW: 282,37 g/mol
Numéro MDL: MFCD11053400
Numéro CAS: 174350-05-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=87879108f8daf05f7437b1e0588c9c26633223b3&vid=87879108f8daf05f7437b1e0588c9c26633223b3&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Mesomorphic range 57.0 to 62.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité