4-Ethynyl-4'-propylbiphenyl ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
E1231-1G E1231-5G
TCIAE1231-1GEA 78.1 EUR InStock
TCIAE1231-1G TCIAE1231-5G
4-Ethynyl-4'-propylbiphenyl ≥98.0% (par GC)
4-Ethynyl-4'-propylbiphenyl
Formule: C₁₇H₁₆
Numéro MDL: MFCD18072535
Numéro CAS: 360768-57-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=04e5290d067b16d4ca220fd7bbdc29e9c9dd9fe0&vid=04e5290d067b16d4ca220fd7bbdc29e9c9dd9fe0&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité