Acide (2-éthoxyphényl)acétique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Ethoxyphenylacetic acid, 2-(2-Ethoxyphenyl)acetic acid
E1234-1G E1234-5G
TCIAE1234-1GEA 23.1 EUR InStock
TCIAE1234-1G TCIAE1234-5G
Acide (2-éthoxyphényl)acétique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide (2-éthoxyphényl)acétique
Formule: H₃CCH₂O(C₆H₄)CH₂COOH
MW: 180,2 g/mol
Numéro MDL: MFCD00016824
Numéro CAS: 70289-12-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2d20027b0bf741e0ce59a1305fd61be08517a167&vid=2d20027b0bf741e0ce59a1305fd61be08517a167&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 103.0 to 107.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité