Éthoxyacétate d'éthyle ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Ethyl 2-ethoxyacetate, Ethoxyacetic acid ethyl ester
E1237-5G E1237-25G
TCIAE1237-5GEA 39.6 EUR InStock
TCIAE1237-5G TCIAE1237-25G
Éthoxyacétate d'éthyle ≥95.0% (par GC)
Éthoxyacétate d'éthyle
Formule: C₆H₁₂O₃
MW: 132,16 g/mol
Point d'ébullition: 158°C
Point d'éclair: 50°C
Numéro MDL: MFCD00040492
Numéro CAS: 817-95-8
EINECS: 212-447-0
ONU: 3272
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=97306cd22f6e23e7ccb865227e3525b65456f0d7&vid=97306cd22f6e23e7ccb865227e3525b65456f0d7&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité