Yoshimulactone Green (YLG) ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
E1238-10MG E1238-1MG
TCIAE1238-10MGEA 77 EUR InStock
TCIAE1238-10MG TCIAE1238-1MG
Yoshimulactone Green (YLG) ≥98.0% (par HPLC)
Yoshimulactone Green (YLG)
Formule: C₂₇H₂₀O₇
MW: 456,45 g/mol
Numéro CAS: 1807549-00-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Melting point 188.0 to 193.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité