1-Ethyl-2-methylpyridinium bromide ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
E1240-1G E1240-5G
TCIAE1240-1GEA 53.9 EUR InStock
TCIAE1240-1G TCIAE1240-5G
1-Ethyl-2-methylpyridinium bromide ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
1-Ethyl-2-methylpyridinium bromide
Formule: C₈H₁₂BrN
MW: 202,10 g/mol
Numéro MDL: MFCD01208017
Numéro CAS: 32353-50-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=336fd2bad83536cc253ea89efd242615956a5389&vid=336fd2bad83536cc253ea89efd242615956a5389&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité