1-(Ethylamino)propan-2-ol ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 1-Ethylamino-2-propanol
E1244-5ML E1244-25ML
TCIAE1244-5MLEA 96.8 EUR InStock
TCIAE1244-5ML TCIAE1244-25ML
1-(Ethylamino)propan-2-ol ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
1-(Ethylamino)propan-2-ol
Formule: C₅H₁₃NO
MW: 103,17 g/mol
Point d'ébullition: 160°C
Point de fusion: 14°C
Numéro MDL: MFCD00082193
Numéro CAS: 40171-86-6
EINECS: 254-821-6
ONU: 2735
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ee0a36d31659b2840ce0e0357fe1a6aa671b13df&vid=ee0a36d31659b2840ce0e0357fe1a6aa671b13df&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité