Ethyl-1-bromocyclobutanecarboxylate ≥96.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 1-Bromocyclobutanecarboxylic acid ethyl ester, Ethyl 1-bromocyclobutanecarboxylate
E1245-1G E1245-5G
TCIAE1245-1GEA 34.1 EUR InStock
TCIAE1245-1G TCIAE1245-5G
Ethyl-1-bromocyclobutanecarboxylate ≥96.0% (par GC)
Ethyl-1-bromocyclobutanecarboxylate
Formule: C₇H₁₁BrO₂
MW: 207,067 g/mol
Point d'ébullition: 88°C
Point d'éclair: 79°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00001322
Numéro CAS: 35120-18-4
EINECS: 252-384-6
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité