Ethyl-2-amino-4-hydroxypyrimidine-5-carboxylate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Ethyl 2-amino-4-hydroxypyrimidine-5-carboxylate
E1247-1G E1247-5G
TCIAE1247-1GEA 42.9 EUR InStock
TCIAE1247-1G TCIAE1247-5G
Ethyl-2-amino-4-hydroxypyrimidine-5-carboxylate ≥98.0% (par GC)
Ethyl-2-amino-4-hydroxypyrimidine-5-carboxylate
Formule: C₇H₉N₃O₃
MW: 183,17 g/mol
Point de fusion: 280°C
Numéro MDL: MFCD00039708
Numéro CAS: 15400-53-0
EINECS: 239-418-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité